주요 문서
D4034
Sigma-Aldrich
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester
≥98%
동의어(들):
13,16-Docosadienoic acid, methyl ester, (13Z,16Z)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H42O2
CAS Number:
Molecular Weight:
350.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98%
양식
liquid
작용기
ester
지질 유형
unsaturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)