주요 문서
D4292
Sigma-Aldrich
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
≥98% purity (TLC), powder
동의어(들):
DiOC18(3), ‘DiO’
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H85ClN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
881.70
Beilstein:
4122771
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Product Name
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate,
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
기술
titration: suitable
색상
orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL
형광
λex 484 nm; λem 501 nm in methanol
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C/C=C/c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C53H85N2O2.ClHO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-46-54-48-40-33-35-42-50(48)56-52(54)44-39-45-53-55(49-41-34-36-43-51(49)57-53)47-38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;2-1(3,4)5/h33-36,39-45H,3-32,37-38,46-47H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
GFZPJHFJZGRWMQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate has been used for lipid bilayer labeling in antigen-presenting cells. It has also been used as a lipophilic dye for labeling in zebrafish embryos.
생화학적/생리학적 작용
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate is a fluorescent probe of lipid bilayer model membranes. It is a fluorescent marker for living cells in culture.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)