주요 문서
D5767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodipyridine
powder
동의어(들):
2,2′-Dipyridyl disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
Beilstein:
154629
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
양식
powder
Quality Level
mp
56-58 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
2,2′-Dithiodipyridine has been used in the reconstitution of the reduced interchain disulfide bonds of monolconal antibodies. It may be used as a medium component for T cell hybridoma cell culture and as thiol crosslinking agent.
생화학적/생리학적 작용
2,2′-Dithiodipyridine mediates inter-unit disulfide cross-linking. It interacts with carbon nucleophiles to yield thiopyridyl derivatives.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)