D7804
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 35 mm × 10 mm
동의어(들):
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, petri dishes
material
polystyrene dishes with lids
round
설명
round
무균
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
특징
lid
포장
case of 500 ea
제조업체/상표
Nunc 153066
직경 × 높이
35 mm × 10 mm
접시 용량
3 mL
접시 직경
35 mm
표면적
8.8 cm^2
결합 유형
Nunclon Delta surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Large range available, treated for cell culture but with many other uses
- Optically clear and very flat for use in microscope
- Non-toxic
- Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
Nunclon® cell culture dishes can suit a multitude of experimental needs in cell culture routine. Nunclon® Delta surface treatment promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.
특징 및 장점
- Non-pyrogenic
- Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking.
- Available with or without air vents for gas exchange.
법적 정보
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.