주요 문서
D7816
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester
lipase substrate, solid
동의어(들):
Chromogenic lipase substrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Product Name
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester, lipase substrate
Quality Level
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-41-30-29-40-45(36(41)3)54-42-33-37(47)27-28-39(42)46-40/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
JEGLJLCZRAWOBI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Chromogenic substrate for lipase
생화학적/생리학적 작용
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester (DGGR) is more pancreas-specific. Hence the DGGR lipase assay may be preferred as a substitute to spec cPL in diagnostic cases with suspected pancreatitis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)