주요 문서
D7884
Sigma-Aldrich
Dialysis tubing, benzoylated
Avg. flat width 32 mm (1.27 in.)
동의어(들):
Dialysis tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.22
용량
~100 mL/ft
공극 크기
2000 NMWCO
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
포장
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)