Merck
D9062
Dispo-Biodialyzer
MWCO 10 kDa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
case of 100 ea
pack of 50 ea
공극 크기
10 kDa MWCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)