material
PTFE-coated seal
gray
포장
case of 10
제조업체/상표
DWK Life Sciences DURAN® 292489102
seal diam. × H
23.5 mm × 3.1 mm
피팅
GL 80 seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-quality, PTFE coated silicone seal for use with DURAN® PURE GL 80 Screw Cap
애플리케이션
storage, sealing, sample collection
특징 및 장점
- Certificate of Analysis
- Manufactured from PTFE coated, platinum cured silicone
- Packaged in clean room
- Visual and dimensional inspection
- USP 88 Class VI Pharmaceutical grade materials
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.