Merck
EHU071441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PIBF1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
제품 라인
MISSION®
양식
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
TGATCGACAATTTGAAAGTGGATTATCTTACAAAGATTGAAGAATTGGAGGAGAAACTTAATGATGCACTTCACCAGAAGCAGCTACTAACATTGAGATTAGACAACCAATTGGCTTTTCAACAGAAAGATGCCAGCAAATATCAAGAATTAATGAAACAAGAAATGGAAACCATTTTGTTGAGACAGAAACAACTAGAAGAGACAAATCTTCAGCTAAGAGAAAAAGCTGGAGATGTTCGTCGAAACCTGCGTGACTTTGAGTTGACAGAAGAGCAATATATTAAATTAAAAGCTTTTCCTGAAGATCAGCTTTCTATTCCTGAATATGTATCTGTTCGCTTCTATGAGCTAGTGAATCCATTAAGAAAGGAAATCTGTGAACTACAAGTGAAAAAGAATATCCTAGCAGAAGAATTAAGTACAAACAAAAACCAACTGAAGCAGCTGACAG
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
일반 설명
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)