Merck
EHU233181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SUMO2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
TAACATTTCAAGAAGGAAATAAAGCTACTTGGTGTTTCTGACAGACTGATACTGATGCCAAACAAAGAATAACAGTTTTATAAATATCACCTTGTTCCAAAAGTTTCTCTAGGTCCCATGTTAATATGCAAGTATACTAGCAGAAAAATTGGGCCATAGTATCGTGGATTTCCAGGTATTTTCTGTATATTAAGTGAGGCACGGAGCATAGGGTATAGGGTAGCACATGTGGCAAGGAAAAAGTTCTGATTTTGCCTTTGTTGCTGATAAAACACTGAACCATTCTAGCCTGCACTTATCATAAGTAAATACTCCCT
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SUMO2(6613)
일반 설명
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)