F2427
Fluprostenol isopropyl ester
≥98%, ethanol solution
동의어(들):
(±)-16-(m-Trifluoromethylphenoxy)tetranorprostaglandin F2, Travoprost
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H35F3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
500.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98%
양식
ethanol solution
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
InChI key
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
유전자 정보
human ... PTGFR(5737)
생화학적/생리학적 작용
Potent FP prostanoid receptor agonist used in animal models for glaucoma.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup