Merck
F3023
Sigma-Aldrich
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC 번호:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
buffered aqueous solution
Quality Level
특이 활성도
≥2 units/mg protein
포장
vial of 0.02 unit
농도
≥0.5 unit/mL
외래 활성
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
단위 정의
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
물리적 형태
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)