F9765
Filipin complex
powder, ≥70% (UV)
동의어(들):
Filimarisin
Product Name
Filipin complex from Streptomyces filipinensis, ≥70% (UV)
생물학적 소스
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
Quality Level
분석
≥70% (UV)
양식
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
cell membrane | interferes
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14+/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1
InChI key
IMQSIXYSKPIGPD-YQRUMEKGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable