주요 문서
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
설명
Pre-washed and ready to use
포장
pkg of 30 strips
크기
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Specially formulated for microtomy knife making.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)