G4045
Anti-GRP75 (SQ-15) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Glucose Regulated Protein 75, Anti-Mitochondrial Hsp70, Anti-Mortalin, Anti-Peptide Binding Protein 74
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 75 kDa
종 반응성
mouse, human, canine
농도
~1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole cell extracts of HeLa, MDCK, and NIH3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Hspa9(15526)
rat ... Hspa9(291671)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.