주요 문서
G5651
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
material
nickel
설명
Regular grids with center mark and solid border
포장
vial of 100 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
300 mesh × 83 μm pitch
구멍 너비
63 μm
개방 면적 크기
55%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)