주요 문서
G7627
Sigma-Aldrich
Guanosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt
≥90%
동의어(들):
MDCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H21N6O8P · C17H31N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
725.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥90%
양식
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.NC4=NC(=O)c5ncn([C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O)c5N4
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O8P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-14-17-11-8(12(23)18-14)16-6-20(11)13-10(22)9(21)7(28-13)5-27-29(24,25)19-1-3-26-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-7,9-10,13,21-22H,1-5H2,(H,24,25)(H3,15,17,18,23)/t;7-,9-,10-,13-/m.1/s1
InChI key
CFNWUGDJWKRMBL-VAMAKUSHSA-N
애플리케이션
Guanosine 5′-monophosphomorpholidate may be used to synthesize guanosine diphosphate sugars such as GDP-fucose, GDP-mannose, UDP-galactose, and other more complex sugars nucleotides.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)