주요 문서
GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
동의어(들):
reusable slide gasket, reusable slide well
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122600
NACRES:
NB.22
material
clear silicone
무균
(non-sterile)
non-sterile
특징
wells 4
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 103240
외부 길이 × 너비
61 mm × 24 mm
웰 영역
0.6 cm2
웰 용량
(50-100 μL)
웰 직경 × 깊이
9 mm × 1 mm
4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
애플리케이션
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
법적 정보
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)