Merck
GW22770
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK7 (ab2) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
chicken
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
제조업체/상표
Genway 15-288-22770
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK7(5598)
면역원
Immunogen Sequence: GI # 20986497, sequence 341-570
Recombinant mitogen-activated protein kinase 7 isoform 1
애플리케이션
Anti-MAPK7 (ab2) antibody produced in chicken is suitable for western blotting analysis at a dilution of 1:500, for tissue or cell staining at a dilution of 1:200.
생화학적/생리학적 작용
Mitogen-activated protein kinase 7 (also known as MAP kinase 7) is an enzyme encoded by the MAPK7 gene in humans and is mapped to chromosome 17 band p11.2. It belongs to mitogen-activated protein kinase (MAPK) family and regulates a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, necrosis, apoptosis and degeneration. MAPK7 is involved in degeneration of nucleus pulposus. Expression of MAPK7 may act as a valuable indicator for predicting lung cancer risk in smokers.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)