클론
24612.111, monoclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HGF(3082)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면역원
recombinant human HGF.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
제조 메모
Purified using protein A.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable