주요 문서
H2775
Sigma-Aldrich
DL-threo-β-Hydroxyaspartic acid
동의어(들):
threo-2-Amino-3-hydroxysuccinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
149.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO5/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,6H,5H2,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI key
YYLQUHNPNCGKJQ-JCYAYHJZSA-N
유전자 정보
human ... GLUL(2752)
mouse ... GLUL(14645)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DL-threo-β-hydroxyaspartic acid (THA) is a glutamate uptake inhibitor.
애플리케이션
DL-threo-β-Hydroxyaspartic acid (THA) has been used to block glutamate transport in cannulated sprague dawley rat.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)