주요 문서
H7533
Sigma-Aldrich
Heat Shock Protein 32 from rat
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥90% (SDS-GE)
동의어(들):
HSP 32, Heme oxygenase-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
rat
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-GE)
양식
buffered aqueous solution
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
rat ... Hspa4(266759)
물리적 형태
Solution in 50 mM ammonium bicarbonate, pH 8.3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)