생화학적/생리학적 작용
Hck is a member of the Src family of non-receptor associated protein tyrosine kinases (PTK).
단위 정의
One unit will transfer 1 nanomole of phosphate per minute using polyE4Y as the substrate at pH 7.5 at 30 °C
물리적 형태
Solution in 50 mM Tris pH 7.5, containing 0.05 mM EDTA, 1mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.