I134
L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine hydrochloride
≥95% (HPLC)
동의어(들):
L-NIO hydrochloride, L-Ornithine ψ-acetamidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15N3O2 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
분자량
calculated mol wt 173.22 g/mol
저장 조건
desiccated
under inert gas
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N3O2.ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
JIBZSGQTCBWUKL-RGMNGODLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-N5-(1-Iminoethyl) ornithine hydrochloride has been used to study the effects of the cytotoxic drug paclitaxel and carbachol (a cholinergic agonist) to induce death in breast tumor MCF-7 cells and the role of nitric oxide synthase (NOS) in this effect. It has also been used to study its effects on pulmonary arterial responses to sufentanil in the feline pulmonary vascular bed.
생화학적/생리학적 작용
A potent irreversible inhibitor of nitric oxide synthase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.