재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
제품 라인
PRECISIO® Kinase
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
378-512 nmol/min·mg
분자량
~81 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... IRAK4(51135)
생화학적/생리학적 작용
IRAK4 (interleukin-1 receptor-associated kinase 4) protein contains a death domain and a kinase-like domain. IRAKs are mainly involved in toll-like receptors (TLRs) and interleukin-1 receptors (IL-1Rs) signaling. IRAK4 can activate NF-κB (nuclear factor κ B) and MAPK (mitogen activated protein kinase) pathways. It plays a crucial role in adaptive immunity and inflammatory responses. IRAK4 mRNA levels are higher in humans suffering from Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) disease. Mutations in IRAK4 are associated with recurrent pyogenic bacterial infections in children.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.