주요 문서
J1625
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
Powder
동의어(들):
Eosin−Methylene Blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.47
Product Name
Jenner′s stain, suitable for blood stain
양식
powder
Quality Level
색상
dark green to very dark green
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
적합성
suitable for blood stain
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)