주요 문서
K3519
Sigma-Aldrich
KRM-III
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,3-Dihydro-1,4-diphenyl-2H-imidazole-2-thione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
252.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
light yellow to light tan
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S=C1NC(=CN1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2S/c18-15-16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-17(15)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,18)
InChI key
QKOAQVKXZJFMET-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
KRM-III is an inhibitor of T cell antigen receptor (TCR), an inhibitor of phorbol myristate acetate (PMA) /ionomycin-induced nuclear factor of activated T cells (NFAT) activation and T cell proliferation.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)