분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
불순물
≤10.0% water (Karl Fischer)
색상
white
solubility
water: ~50 g/L
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
GSFHMOMWXNDPMM-YMDUGQBDSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable