L119
L-703,606 oxalate salt hydrate
solid
동의어(들):
cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-iodophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine oxalate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29IN2 · C2H2O4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
598.47 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
양식
solid
Quality Level
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 11 mg/mL
H2O: slightly soluble <2 mg/mL
SMILES string
O.OC(=O)C(O)=O.Ic1ccccc1CN[C@@H]2C3CCN(CC3)[C@@H]2C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H29IN2.C2H2O4.H2O/c28-24-14-8-7-13-23(24)19-29-26-22-15-17-30(18-16-22)27(26)25(20-9-3-1-4-10-20)21-11-5-2-6-12-21;3-1(4)2(5)6;/h1-14,22,25-27,29H,15-19H2;(H,3,4)(H,5,6);1H2/t26-,27-;;/m1../s1
InChI key
NJAUFRHNYIJKDW-AJUXDCMMSA-N
유전자 정보
human ... TACR1(6869)
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective non-peptide NK-1 tachykinin receptor antagonist.
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable