주요 문서
L3763
Sigma-Aldrich
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
동의어(들):
6,9,12-Octadecatrienol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H32O
CAS Number:
Molecular Weight:
264.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
plant
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
지질 유형
unsaturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
포장
Sealed ampule
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)