Merck
M0200
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, without nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
αMEM, MEM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Minimum Essential Medium Eagle, Alpha Modification, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, tested
성분
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)