M110
α-Methylserotonin maleate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
α-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate salt, (±)-3-(2-Aminopropyl)indol-5-ol maleate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O · C4H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
306.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7(12)4-8-6-13-11-3-2-9(14)5-10(8)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-7,13-14H,4,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
5-HT2 serotonin receptor agonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable