주요 문서
M6940
Sigma-Aldrich
Modafinil
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]­acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
273.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
약물 제어
USDEA Schedule IV
색상
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
주관자
Teva
SMILES string
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
InChI key
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A3(6531)
rat ... Slc6a3(24898)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Modafinil is a central nervous system vigilance promoting agent, which posseses neuroprotective properties.
특징 및 장점
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)