Merck
모든 사진(5)
주요 문서
M7140
Sigma-Aldrich
Methyl cellulose
viscosity: 15 cP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
양식
powder
색상
white to off-white
점도
12-18 cP, 2 % in water(20 °C)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy
저장 온도
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Methyl cellulose has been used in media to enhance viscosity characteristics.
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)