M8767
MOPSO sodium salt
≥99% (titration)
동의어(들):
3-(N-Morpholinyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
분석
≥99% (titration)
양식
crystalline powder
유용한 pH 범위
6.2-7.6
pKa(25 °C)
6.9
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
생산 규모에 적합한 고순도 생물학적 버퍼에 대해 살펴보세요. 당사의 전문적인 제조 솔루션을 통해 안정성, pH 제어 및 일관된 공급을 유지할 수 있습니다.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.