material
bottom (baffled)
polycarbonate
무균
sterile
특징
cap vented
포장
pack of 6 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC™ Bio F4086
용량
2.8 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask, Erlenmeyer, Styrene Butadiene, 2.8L, baffled bottom w / vented screw cap, Sterile, Indiv wrapped, 6 / CS
Jumbo Fernbach Flasks made of styrene-butadiene with polypropylene screw caps which are vented with 0.2µm membranes to increase air transmission and enhance cell growth. The mouth size conforms to the international SBS standard, for quick, secure connection to bioreactor equipment.
특징 및 장점
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
법적 정보
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.