주요 문서
MTCP3802Q
MTC Bio Pure.AmpqPCR 8 Tube Strips
capacity 0.2 mL, clear tube, clear cap (optical), flat cap
동의어(들):
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 120 ea
제조업체/상표
MTC Bio P3802-Q
용량
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
0.2ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk
Pure.Amp 0.1mL qPCR strips strips are precision manufactured to maintain tight dimensional tolerances of ultra-thin wall thickness, for improved thermal transfer and are certified free of RNase, DNase, DNA and PCR inhibitors, and are made of heat-resistant medical-grade polypropylene.
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2