Merck
MTCP4300RK
MTC Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
동의어(들):
pipetting tip, plastic tube, sample storage tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
포장
rack of 10 × 96 ea
제조업체/상표
MTC Bio P4300-RK
용량
300 μL
용적
300 μL
관련 카테고리
일반 설명
Pipette Tips, Non-filtered, 300µL capacity, sterile, for 200µL and 300µL pipettes, 10 racks of 96 tips
These tips are designed to fit MTC exclusive 300µL single channel ProPette LE as well as most popular multi-channel pipettes.
특징 및 장점
  • For 300µL pipettes
  • Also fits most 200µL pipettes
  • Filtered or non-filtered
  • Pre-sterilized
  • Autoclavable box-rack
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)