주요 문서
MTCR1020
MTC Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
동의어(들):
tube rack, tube storage box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
material
assorted colors
polypropylene
특징
to hold 100 x 1.5 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio R1020
일반 설명
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
특징 및 장점
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • 6 types - for 0.2mL to 50mL
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)