주요 문서
MTCV5920
MTC Bio Locking Rack for Cryogentic Vials
to hold, 5 x 10 cryovials
동의어(들):
flask screw cap, vial holder, vial storage
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
특징
to hold 5 x 10 cryovials
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
MTC Bio V5920
일반 설명
Polypropylene rack for securely holding 50 "star foot" vials, 210 × 100 × 25mm, so that one hand is all that is needed to install and remove caps.
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)