Merck
OH30456395
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NVT22000, weighing capacity 22000 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
metal weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30456395
계량 용량 측정 범위
22000 g, resolution: 1 g
칭량 팬 너비 × 길이
17.4 cm × 23 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
OHAUS raises the bar in price-performance ratio with the newly-designed Navigator series which is perfect for general weighing applications in laboratory, industrial and education settings. Ruggedly constructed and multifunctional, the Navigator′s a powerful balance that can handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity, and easy operation.
애플리케이션
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
특징 및 장점
Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
법적 정보
Navigator is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)