Merck
OH30492733
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR1602, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
동의어(들):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
metal weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30492733
계량 용량 측정 범위
1600 g, resolution: 0.01 g
칭량팬 직경
18 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Offering accuracy and repeatability in essential weighing applications in laboratory, industrial and education settings, PR Analytical and Precision Balances deliver competitive performance at an economical price. Featuring RS232 connectivity for easy communication, and a backlit display and a simple interface for uncomplicated operation, the PR is perfectly designed for your workplace.
애플리케이션
Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
특징 및 장점
User-selectable environmental filters and brightness settings, auto-tare, auto-dim, user-selectable span calibration points, software lockout and reset menu, userselectable communication settings and data print options, user-definable project and user IDs, software overload/underload indicator, stability indicator
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)