주요 문서
P5960
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid
≥97% (titration), suitable for plant cell culture, BioXtra
동의어(들):
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
Beilstein:
82132
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Product Name
L-Pyroglutamic acid, BioXtra
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥97% (titration)
양식
powder
기술
cell culture | plant: suitable
불순물
≤0.0005% Phosphorus (P)
무기 잔류물
≤0.1%
색상
white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)