Quality Level
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
주관자
Servier
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C1Oc2ccc(CN3CCN(CC3)c4ncccn4)cc2O1
InChI
1S/C16H18N4O2.C4H4O4/c1-4-17-16(18-5-1)20-8-6-19(7-9-20)11-13-2-3-14-15(10-13)22-12-21-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,10H,6-9,11-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DKGOFBARSQSLOW-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
human ... DRD3(1814)
생화학적/생리학적 작용
A direct dopamine agonist; may be selective for the D3 subtype; no significant affinity for D1 receptors.
특징 및 장점
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.