항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_001008895.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... Cul4a(8451)
면역원
The epitope recognized by PLA0136 maps to a region between residue 700 and the C-terminus (residue 759) of human Cullin 4A using the numbering given in entry NP_001008895.1 (GeneID 8451).
물리적 형태
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
기타 정보
Cul4a is a member of the cullin group of proteins and functions as a scaffold to bring together ubiquitin E3 ligases, E2 conjugating enzyme, and substrate proteins to mediate the ubiquitination of substrate proteins. Several Cul4 E3 ligase complexes have been identified as important in cell cycle regulation and the DNA damage checkpoint response.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.