Merck
PRS3043
Sigma-Aldrich
Anti-PUMA (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BCL2 binding component 3, Anti-bbc3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 23 kDa
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BBC3(27113)
면역원
a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids near the amino-terminus of human PUMA-a. This sequence is identical between a and b forms of the PUMA proteins.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3043.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)