주요 문서
PRS3505
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Hamartin, Anti-Tuberous sclerosis 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 128 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TSC1(7248)
면역원
a 15 amino acid peptide from the middle region of human TSC1. TSC1 antibody will recognize both isoforms of TSC1.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3505.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)