주요 문서
PRS4837
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin α4 (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-α4 subunit of VLA-4 receptor, Anti-CD49d, Anti-IA4, Anti-ITGA4, Anti-Integrin, α4 (antigen CD49D, α4 subunit of VLA-4 receptor)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, rat, human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGA4(3676)
면역원
a 15 amino acid peptide from near the center of human Integrin α4.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4837.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)