PZ0355
PF-05085727
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(1-Azetidinyl)-1-methyl-3-[1-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-(Azetidin-1-yl)-1-methyl-3-(1-methyl-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H18F3N7
CAS Number:
Molecular Weight:
413.40
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CN(N=C1)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1C3=NN(C)C4=C3C(N5CCC5)=NC=N4
InChI key
SHAVEYUXRBIMLA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-05085727 is a potent inhibitor against cGMP-dependent phosphodiesterase PDE2 (PDE2A; IC50 = 2.3 nM) with >500-fold selectivity over other PDEs. Its 3-[(18)F]fluoroazetidinyl derivative ([(18)F]PF-05270430) has been successfully applied via i.v. injection as a brain-permeant probe for imaging brain PDE2 in live cynomolgus monkeys by positron emission tomography (PET).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.