주요 문서
R1276
Sigma-Aldrich
Reversin 121
≥97% (HPLC), powder
동의어(들):
Boc-Asp(Obzl)-Lys(Z)-OtBu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H47N3O9
CAS Number:
Molecular Weight:
641.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white
mp
200 °C
solubility
DMSO or ethanol: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C34H47N3O9/c1-33(2,3)45-30(40)26(19-13-14-20-35-31(41)44-23-25-17-11-8-12-18-25)36-29(39)27(37-32(42)46-34(4,5)6)21-28(38)43-22-24-15-9-7-10-16-24/h7-12,15-18,26-27H,13-14,19-23H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,39)(H,37,42)/t26-,27-/m0/s1
InChI key
SVNKEDMVAQBLLN-SVBPBHIXSA-N
유전자 정보
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... GRIN2A(14811)
rat ... GRIN2A(24409)
일반 설명
Reversin 121 is an analog of reversin and a dipeptide derivative.
애플리케이션
Reversin 121 has been used to determine the activity of P-glycoprotein in human retinal pigment epithelium.
생화학적/생리학적 작용
Peptide chemosensitizer, inhibitor of P-glycoprotein.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)